Läs mer
Potassium acrylate hydrate, 95%
Produktkod. p-7045268
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11322427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10079.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10192-85-5
Molekylformel C3H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 110.15
MDL-nummer MFCD00067206
InChI-nyckel ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
IUPAC-namn potassium;prop-2-enoate
LEDER [K+].[O-]C(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium acrylate hydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3695913
Formel vikt 110.16 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.