Läs mer
Kaliumakvapentaklorrutenat(III), Premion™ , 99,99 % (metallbas), Ru 26,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388858
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388858 1 g 1g
11398858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041716.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Kaliumakvapentakloruthenat(III) används i hydrering (uppslamningsbädd). Det används också som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14404-33-2
Molekylformel Cl5K2Ru
Molekylvikt (g/mol) 356.52
MDL-nummer MFCD00058747
InChI-nyckel IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
IUPAC-namn dikalium;pentaklorutenium(2-);hydrat
LEDER [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Färg Brunt till rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 374.55 (356.53 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 26.4% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.