Läs mer
Potassium Azide-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Azide-15N |
| CAS | 58524-53-1 |
| Molekylformel | KN215N |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/K.N3/c;1-3-2/q+1;-1/i;1+1 |
| LEDER | [K+].[15N-]=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | potassium;azanidylidene(azanidylidene)azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.11 |
| Formel vikt | 81.97 |