missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Azide-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Azide-15N |
| CAS | 58524-53-1 |
| Molekylformel | KN215N |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/K.N3/c;1-3-2/q+1;-1/i;1+1 |
| LEDER | [K+].[15N-]=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | potassium;azanidylidene(azanidylidene)azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.11 |
| Formel vikt | 81.97 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?