missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Potassium Azide-15N, TRC

Produktkod. 30414495
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30414495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69501210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Azide-15N
CAS 58524-53-1
Molekylformel KN215N
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/K.N3/c;1-3-2/q+1;-1/i;1+1
LEDER [K+].[15N-]=[N+]=[N-]
IUPAC-namn potassium;azanidylidene(azanidylidene)azanium
Molekylvikt (g/mol) 82.11
Formel vikt 81.97
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.