Läs mer
Kaliumbensoat, 99 %
Produktkod. 11404703
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404703 250 g 250g
11494693 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11610.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 582-25-2 | C7H5KO2 | 160,213 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Kaliumbensoat tillverkas främst för mat och dryck. Det är ett kemiskt konserveringsmedel, som i mycket låga koncentrationer hämmar mikroorganismernas aktivitet. Det används i kolsyrade drycker. Hållbarheten för opastöriserad cider kan förlängas avsevärt genom att tillsätta kaliumbensoat. Den används också som visselpipa i många fyrverkerier.
Löslighet Löslig i
etanol, svagt löslig i metanol, olöslig i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas borta från oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 582-25-2
Molekylformel C7H5KO2
Molekylvikt (g/mol) 160.213
MDL-nummer MFCD00013061
InChI-nyckel XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium benzoate, benzoic acid, potassium salt, potassium salt, unii-763yqn2k7k, potassium benzoate nf, benzoic acid potassium salt, potassium ion benzoate, acmc-20ajv6, dsstox_cid_7219
PubChem CID 23661960
IUPAC-namn kalium;bensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Benzoate
Smältpunkt >300°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 3719165
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,1091
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,slightly soluble in methanol,insoluble in ether.
Formel vikt 160.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.