Läs mer
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11317659
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317659 1 g 1g
11327659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28304.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1225608-24-1
Molekylformel C6H3BF3KN2O
Molekylvikt (g/mol) 226.007
MDL-nummer MFCD09800741
InChI-nyckel VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium benzofurazan-5-trifluoroborate, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-trifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yltrifluoroboranuide, amtb089, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoroboranuide, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-yltrifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoro borate 1-
PubChem CID 46738069
IUPAC-namn potassium;2,1,3-benzoxadiazol-5-yl(trifluoro)boranuide
LEDER [B-](C1=CC2=NON=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.01
Procent renhet 95%