Läs mer
Kaliumbikarbonat, 99,7-100,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11487832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487832 5 kg 5kg
11467832 100 g 100g
11477832 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215255794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 SEK
    2815.92 SEK / 5kg
    Save 144.08 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-namn kaliumvätekarbonat
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Bicarbonate
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.7-100.5%
Formel vikt 100.12
Kvalitet ACS-reagens