Läs mer
Kaliumbikarbonat,≥ 99,95 % spårmetallbas, Honeywell™
Produktkod. 15675510 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15675510 50 g Poly flaska 50g
15665510 250 g Poly flaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675510 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 43158350G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99,95% spårmetallbas, 99,7-100,5% torr basis
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bicarbonate
Smältpunkt 100°C to 120°C
Färg Vitt
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Kvantitet 50 g
Linjär formel KHCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Löslighetsinformation In water 333g/L at 20°C
Formel vikt 100.12g/mol
Procent renhet ≥99.95% (trace metals basis)
Odör Odorless
Förpackning Poly flaska
Utseende Powder
Densitet 2.17g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.