Läs mer
Kaliumbikarbonat,≥ 99,95 % spårmetallbas, Honeywell™
Produktkod. p-7120679 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15675510
Brand: Honeywell Research Chemicals 43158350G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99,95% spårmetallbas, 99,7-100,5% torr basis
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bicarbonate
Smältpunkt 100°C to 120°C
Färg Vitt
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Kvantitet 50 g
Linjär formel KHCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Löslighetsinformation In water 333g/L at 20°C
Formel vikt 100.12g/mol
Procent renhet ≥99.95% (trace metals basis)
Odör Odorless
Förpackning Poly flaska
Utseende Powder
Densitet 2.17g/cm3 at 20°C