Läs mer
Kaliumbikarbonat, Puriss., uppfyller analytisk spec. för BP, Ph. Eur., USP E501, 99,5–101,0 % (acidimetriskt), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Bicarbonate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur. BP, USP |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | KHCO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4535309 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Formel vikt | 100,12 g/mol |
| Procent renhet | 99,5 till 101 % (acidimetriskt) |
| Visa mer |