Läs mer
Kaliumbikarbonat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., USP , E501, 99,5-101,0 % (acidimetrisk), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15661150
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackning:
Papper/polypåse
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15661150 6 x 1 kg Poly flaska Paket med 6
15641150 1 kg Polyflaska 1kg
15651150 25 kg Papper/polypåse 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15661150 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 126026X1KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , E501, 99,5-101,0 % (acidimetrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bicarbonate
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimetric)
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 6 x 1 kg
Analysprocentintervall 99.5 to 101.0%
Linjär formel KHCO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99.5 to 101.0% (acidimetric)
Kvalitet puriss.
Förpackning Poly flaska
Densitet 2.17 g/cm3