Läs mer
Kaliumbikarbonat, TRC
Produktkod. 30134365
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134365 100 g
30006931 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698703100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel C H O3 . K
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Synonym Carbonic acid, potassium salt (1:1), Carbonic acid, monopotassium salt (8CI,9CI), Armicarb, EcoCarb, EcoMate Armicarb O, Hydrogen potassium carbonate, K-Lyte, Kafylox, Kaligreen, Milstop, Monopotassium carbonate, Potassium acid carbonate, Potassium bicarbonate, Potassium bicarbonate (KHCO3), Potassium carbonate (KHCO3), Potassium hydrocarbonate, Potassium hydrogen carbonate, Potassium hydrogen carbonate (KHCO3), Purple K
IUPAC-namn kalium; Vätekarbonat
LEDER [K+].OC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Bicarbonate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Formel vikt 99.9563