Läs mer
Kaliumbikarbonat USP/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15558374
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
POLYSTORMOR
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558374 500 g POLYSTORMOR 500g
1 options
Produktkod. 15558374 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 673604
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Bicarbonate
CAS 298-14-6
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel CHKO3
MDL-nummer MFCD00011402
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OC([O-])=O
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
Molekylvikt (g/mol) 100.11
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Formel vikt 100.12
Kvalitet FCC/USP
Förpackning POLYSTORMOR