Läs mer
Kaliumbiftalat, TRC
Produktkod. 30425108
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30425108 25 g
1 options
Produktkod. 30425108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69875825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Molekylformel C8 H5 O4 . K
Kvantitet 25 g
Synonym Phthalic acid monopotassium, 1,2-Benzenedicarboxylic acid','potassium salt (1:1), 1,2-Benzenedicarboxylic acid','monopotassium salt (9CI), Phthalic acid','monopotassium salt (8CI), Hydrogen potassium phthalate, KAP, Monopotassium 1,2-benzenedicarboxylate, Monopotassium phthalate, Potassium acid phthalate, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
InChI formel InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 2-karboxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 204.22
Formel vikt 203.9825