Läs mer
Kaliumbiftalat, ULTREX™ Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558314 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15558314 25 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun Varje
1 options
Produktkod. 15558314 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 488903
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För primära standard- och forskningsapplikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Biphthalate
CAS 877-24-7
Kvantitet 25 g
Molekylformel C8H5KO4
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 204.222
PubChem CID 23676735
Formel vikt 204.22
Kvalitet ULTREX™ Ultrapure Reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.64kg