Learn More
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate
Product Code. 11443800
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11443800 500 g 500g
11433800 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11443800 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 089620.36
Request Bulk or Custom Format
Betningsmedel i färgning, reagens
Betningsmedel vid färgning, reagens Kaliumbis(oxalato)oxotitanat(IV)dihydrat används som betningsmedel vid färgning och fungerar som ett analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14402-67-6
Molekylformel C4K2O9Ti
Molekylvikt (g/mol) 318.10
MDL-nummer MFCD00150592
InChI-nyckel UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonym Titanium potassium oxalate
IUPAC-namn dikaliumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
LEDER [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) dihydrate
Färg Färglös
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 354.10 (318.10 Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.