Läs mer
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Produktkod. 11360148
Change view
Kvantitet:
2 g
50 g
Förpackningsstorlek:
2g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360148 2 g 2g
11370148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042898.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14402-67-6 | C4K2O9Ti | 318.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14402-67-6
Molekylformel C4K2O9Ti
Molekylvikt (g/mol) 318.10
MDL-nummer MFCD00150592
InChI-nyckel UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonym Potassium titanyloxolate
IUPAC-namn dikaliumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
LEDER [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) hydrate
Färg Färglös
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel K2[TiO(C2O4)2]·xH2O
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3288
Formel vikt 318.10 (Anhydrous)
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Puratronic
Fysisk form Coarse Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.