Läs mer
Potassium Bisnonafluoro-1-butanesulfonimidate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Bisnonafluoro-1-butanesulfonimidate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8F18NO4S2.K/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(28,29)27-33(30,31)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 618.8618 |