Läs mer
Kaliumbisulfat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Bisulfate |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 6 x 1 kg |
| Linjär formel | KHSO4 |
| UN-nummer | UN2509 |
| Formel vikt | 136.17 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | puriss. pa |
| Densitet | 2,32 g/ml vid 25 °C |