Läs mer
Potassium bisulfate, Puriss., 98-102%, Honeywell
Produktkod. 15671150 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackning:
Paper / Poly Bag
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15671150 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
1 options
Produktkod. 15671150 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1260525KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bisulfate
Namnnotering Puriss., 98-102%
CAS 7646-93-7
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 98 to 102%
Molekylformel HKO4S
MDL-nummer MFCD00011404
UN-nummer UN2509
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
InChI-nyckel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn potassium;hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Kvalitet puriss.
Förpackning Paper / Poly Bag