Läs mer
Kaliumbisulfat, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Produktkod. 16695793
Change view
25 kg
Produktkod.
16695793 25 kg
1 options
Produktkod. 16695793 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 3126025KG
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bisulfate
Smältpunkt 200 °C
CAS 7646-93-7
Färg Färglös
CAS Max % 1
Kvantitet 25 kg
Molekylformel HKO4S
Linjär formel KHSO4
MDL-nummer MFCD00011404
Synonym Potassium hydrogen sulfate
InChI-nyckel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dikaliumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 136.16
Kvalitet ACS
Densitet 2,36 g/cm3 (20 °C)