Läs mer
Potassium borohydride, 98%
Produktkod. 11388487
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388487 10 g 10g
11378487 100 g 100g
11308497 500 g 500g
11398487 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11388487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032570.09
Request Bulk or Custom Format
Source of Hydrogen, Reducing Agent For Aldehydes, Ketones | CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
Vätekälla, reduktionsmedel för aldehyder, ketoner, syraklorider; skumningsmedel för plasterKaliumborhydrid används som ett selektivt reduktionsmedel för ketoner, aldehyder och syraklorider. Det används som en prekursor i produktionen av kloramfenikol, vitamin A, tiopenikol, atropin och skopolamin. Det används för att framställa högdispersiva kopparnanopartiklar genom den kemiska reduktionsmetoden med användning av kaliumborhydrid som reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13762-51-1
Molekylformel BH4K
Molekylvikt (g/mol) 53.94
MDL-nummer MFCD00011396
InChI-nyckel ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
LEDER [BH4-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium borohydride
Smältpunkt >400°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in water (19g/100g ). methanol (3.9g/100g ). 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).Soluble in methanol. Insoluble in ethanol,ether and tetrahydrofuran.
IUPAC-namn kaliumboranuid
Formel vikt 53.94
Odör Odorless
Brytningsindex 1.494
Känslighet Moisture sensitive
Utseende White powder
Densitet 1.17 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.