Läs mer
Potassium borohydride, 98+%
Produktkod. 10123880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10123880
Brand: Thermo Scientific Acros 196555000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13762-51-1
Molekylformel BH4K
Molekylvikt (g/mol) 53.94
MDL-nummer MFCD00011396
InChI-nyckel ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
LEDER [BH4-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium borohydride
Smältpunkt 500.0°C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Merck Index 15, 7737
Löslighetsinformation Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C)
IUPAC-namn kalium;bor(1-)
Formel vikt 53.93
Procent renhet ≥98%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.