Learn More
Kaliumborhydrid, 98+%
Product Code. 10311394 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10311394 5 g Glasflaska 5g
10646592 100 g Glasflaska 100g
10123880 500 g Glasflaska 500g
10647934 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10311394 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196550050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13762-51-1
Molekylformel BH4K
Molekylvikt (g/mol) 53.94
MDL-nummer MFCD00011396
InChI-nyckel ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
LEDER [BH4-].[K+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium borohydride
Smältpunkt 500,0 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Merck Index 15, 7737
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 190 g/L (25 °C). Andra lösligheter: reagerar med vatten, delvis löslig i ammoniak, olöslig i etrar, kolväten, isopropylamin, bensen, hexan, dioxan, thf och acetonitril, 7 g/L metanol (20 °C)
IUPAC-namn kalium;bor(1-)
Formel vikt 53.93
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.