Läs mer
Potassium Borohydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15831161
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831161 1 kg 1kg
15811161 25 g 25g
15821161 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15831161 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8207471000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13762-51-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Borohydride
Smältpunkt 500°C
Kvantitet 1 kg
Densitet 1.11 g/cm3
MDL-nummer MFCD00011396
Synonym Potassium borohydride, Potassium tetrahydroborate, Potassium boranate, Potassium borohydride
Molekylvikt (g/mol) 53.94