Läs mer
Kaliumborhydrid, TRC
Produktkod. 30425112
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30425112 1 g
1 options
Produktkod. 30425112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6950401G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Borohydride
CAS 13762-51-1
Kvantitet 1 g
Molekylformel KBH4
Synonym Potassium Tetrahydroborate
InChI formel InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
LEDER [BH4-].[K+]
IUPAC-namn kalium; Boranuide
Molekylvikt (g/mol) 53.94
Formel vikt 54.0043