Läs mer
Kaliumborhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Borohydride |
| CAS | 13762-51-1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Molekylformel | KBH4 |
| Synonym | Potassium Tetrahydroborate |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1 |
| LEDER | [BH4-].[K+] |
| IUPAC-namn | kalium; Boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 53.94 |
| Formel vikt | 54.0043 |