Läs mer
Kaliumbromat, 0,033M, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11454799 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11454799 1 L Uppenbar manipulation 1 L
1 options
Produktkod. 11454799 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 3004200
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.2.2) och framställd i en ISO 9001 anläggning. Kaliumbromat, 0,033M, EP-klass, Reagecon™ är en färdig att använda volymetrisk lösning med 5,511g/L KBrO 3 i vatten. Det är ett oxidationsmedel som används som laboratoriereagens.
Kaliumbromat bildas när brom passerar genom en het lösning av kaliumhydroxid. Denna lösning framställs genom att blanda 5,5670 g kaliumbromat primär standard med vatten och späda den till 1 L. Detta ger en 0,1 M lösning med cirka 5,511 g/L KBrO3 .
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromate
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Odör Luktfritt
Förpackning Uppenbar manipulation
Molekylformel BrKO3
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC-namn kalium; bromat
Molekylvikt (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Formel vikt 167,00 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.2.2)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5.5670g of potassium bromate primary standard solution, diluted to 1L with water
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 0.033M POTASSIUM BROMATE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate