Läs mer
Kaliumbromat, 99+%, extra rent
Produktkod. 10474335 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10474335 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10338490 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474335 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208850025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-03-2027
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX bindningsbildande reagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1-2-7758
Molekylformel BrKO3
Molekylvikt (g/mol) 167.01
MDL-nummer MFCD00011359
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-namn kalium; bromat
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromate
Smältpunkt 350,0 °C
Namnnotering 99+%
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99% min. (Iodometri)
Linjär formel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 70 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol, lösliga i kokande vatten
Formel vikt 167.01
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.27, 3.2700g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.