Läs mer
Kaliumbromat, 99 %
Description
Används som analytiskt reagens och oxidationsmedel. Kaliumbromat används främst som mognadsmedel för mjöl och som degbalsam. Det används också som ett laboratoriereagens, i permanentvågsföreningar som livsmedelstillsatser och sprängämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som analytiskt reagens och oxidationsmedel. Kaliumbromat används främst som mognadsmedel för mjöl och som degbalsam. Det används också som ett laboratoriereagens, i permanentvågsföreningar som livsmedelstillsatser och sprängämnen.
Löslighet Något lösligt i
alkohol men olösligt i aceton och etanol.
Anmärkningar
Starkt oxidationsmedel. Inkompatibel med brännbara material, organiska ämnen, reduktionsmedel, aluminium och finpulveriserade metaller
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium bromate |
| Smältpunkt | ∼370 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 3.27 |
| UN-nummer | UN1484 |
| Merck Index | 14,7617 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i alkohol men olöslig i aceton och etanol. |
| Formel vikt | 167 |
| Procent renhet | 99% |
Safety and Handling
- Potassium bromate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.