Läs mer
Kaliumbromat, Acculute Standard Volumetrisk Solution, Slutkoncentration 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319309
Change view
Kvantitet:
1 U
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319309 1 U 1 enhet
1 options
Produktkod. 11319309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088592.LQ
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-01-2 | Molekylformel: BrKO3 | Molekylvikt: 167,00 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel BrKO3
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00011359
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-namn kalium; bromat
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Färg Färglös
Namnnotering Slutkoncentration 0,1N
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Kvantitet 1 U
UN-nummer UN3139
Fysisk form Vätska
Formel vikt 167
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.