Läs mer
Kaliumbromat, certifierat AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10224300 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10224300 1 kg 1kg
10704961 250 g 250g
10675882 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10224300 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3920/60
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1-2-7758
Molekylformel BrKO3
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer 11359
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-namn kalium; bromat
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 350 °C
Färg Vitt
pH 5 till 9
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 167,01 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.