Läs mer
Kaliumbromatkoncentrat, för 1L standardlösning, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Produktkod. 15605220 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15605220 6 x 1 Ea. Paket med 6
15695210 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15605220 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380806X1EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för 1L standardlösning, 1/60 M KBrO3 (0,1N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel BrKO3
Molekylvikt (g/mol) 167.00
MDL-nummer MFCD00011359
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-namn kalium; bromat
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromate concentrate
Namnnotering För 1L standardlösning, 1/60 M KBrO3 (0,1N)
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
CAS Min % ≥3.0000%, ≥95.0000%
CAS Max % <5.0000%, ≤100.0000%
Fysisk form Koncentrera dig
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Förpackning Ampulle
Densitet 1.024 g/cm3
Linjär formel KBrO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 167
Kvalitet Not Available