Läs mer
Kaliumbromatkoncentrat, för 1L standardlösning, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium bromate concentrate |
| CAS | 1-2-7758 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Linjär formel | KBrO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 167 g/mol |
| Kvalitet | Not Available |
| Förpackning | Ampull |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium bromate concentrate
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate