Läs mer
Kaliumbromat/Kaliumbromid, 0,1N standardiserad lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363697
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363697 4 L 4 L
11353697 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035593.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
KBrO3/KBr
Kaliumbromat/Kaliumbromid används som analytiskt reagens för volymetrisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Molekylformel KBrO3/KBr
MDL-nummer MFCD00011359
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium bromate/Potassium bromide
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 4 L
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.