Läs mer
Kaliumbromatlösning 0,016 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12903574 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12903574 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12903574 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 253 1000
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Bromate
Förpackning Flaska
CAS 1-2-7758
Molekylformel BrKO3
Koncentration 0.016 to 0.017 M
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC-namn kalium; bromat
Molekylvikt (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromate 0.1N (1/60M). Volumetric Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .