Läs mer
Kaliumbromatlösning, 0,0083M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Produktkod. 12920874 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12920874 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12920874 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 034 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromate solution
Förpackning Flaska
CAS 1-2-7758
Molekylformel BrKO3
Koncentration 0.0083 M
InChI-nyckel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC-namn kalium; bromat
Molekylvikt (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Kvalitet Eu. Ph. Referens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromate 0.0083M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004500
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .