Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium bromate solution |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 1-2-7758 |
| Molekylformel | BrKO3 |
| Koncentration | 0.0167 M |
| InChI-nyckel | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-namn | kalium; bromat |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.00 |
| PubChem CID | 23673461 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium bromate 0.0167M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004400
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .