Läs mer
Kaliumbromatlösning, volymetrisk, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium bromate solution |
| CAS | 1-2-7758 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Polyflaska |
| Molekylformel | BrKO3 |
| Linjär formel | KBrO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011359 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium bromate solution
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate