Läs mer
Potassium bromate, Supelco™
Produktkod. 32238186
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238186 25 kg
1 options
Produktkod. 32238186 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1049129025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium bromate
Smältpunkt 409°C to 413°C
CAS 7758-01-2
Kvantitet 25 kg
Densitet 3.13 g/cm³ at 20°C
Synonym Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt, Potassium bromate
Molekylvikt (g/mol) 167
Kvalitet Not Available