Läs mer
Kaliumbromat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Bromate |
| CAS | 7758-01-2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | Br O3 . K |
| Synonym | Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate |
| InChI formel | InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]Br(=O)=O |
| IUPAC-namn | kalium; bromat |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.8668 |