Läs mer
Kaliumbromid, 99,92 % (metallbas)
Produktkod. 11321578
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321578 100 g 100g
11311578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010982.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Kaliumbromid används vid tillverkning av fotografiska papper, gravyr och litografi, i spektroskopi och som ett analytiskt laboreagens. Kaliumbromid används i antiepileptika för hundar. Det används vid bromering av alkener med användning av cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spelar en viktig roll med diacetoxijodbensen för bromering av alkener och alkyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-namn kaliumbromid
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 730 °C
Färg Färglös
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.559
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver/kristallin/pärlor
Analysprocentintervall 99,92 % (metallbaserad bas)
Densitet 2,75 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Löslig i alkohol och glycerol. Lätt löslig i dietyleter.
Formel vikt 119.01
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.