Läs mer
Kaliumbromid, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10269750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269750 500 g Plastflaska 500g
10668144 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 SEK
    744.46 SEK / 500g
    Save 50.54 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-namn kaliumbromid
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 734 °C
Färg Vitt
pH 5,0 till 8,8 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Kristallint fast ämne, pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Ångtryck <0,01 mmHg vid 20 °C
Analysprocentintervall 99+%
Nedbrytningsinformation >800 °C
Linjär formel KBr
Merck Index 15, 7739
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 650 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1020 g/L vatten (100 °C), 1,42 g/L etanol (25 °C), 217 g/L glycerol, 4 g/L alkohol
Formel vikt 119
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.