Läs mer
Kaliumbromid, 99+%, för spektroskopi, IR-kvalitet
Code produit 10003163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
10003163 500 g Plastflaska 500g
10318243 25 g Plastflaska 25g
10793201 100 g Plastflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10003163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206395000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För IR-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Spécification
Kokpunkt 1435,0 °C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 734,0 °C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometri)
Linjär formel KBr
Merck Index 15, 7739
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 650 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1020 g/L vatten (100 °C), 1,42 g/L etanol (25 °C), 217 g/L glycerol, 4 g/L alkohol
IUPAC-namn kaliumbromid
Formel vikt 119
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.