Läs mer
Kaliumbromid, 99+%
Produktkod. 11457807
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
2.5kg
250g
5000g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457807 5000 g 5000g
11454020 100 g 100g
11447807 250 g 250g
11464020 500 g 500g
11437807 1000 g 1000g
11474020 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11457807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16339.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 SEK
    3067.65 SEK / 5000g
    Save 597.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Används som analytiskt reagens och oxidationsmedel. Kaliumbromat används främst som mognadsmedel för mjöl och som degbalsam. Det används också som ett laboratoriereagens, i permanentvågsföreningar som livsmedelstillsatser och sprängämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som analytiskt reagens och oxidationsmedel. Kaliumbromat används främst som mognadsmedel för mjöl och som degbalsam. Det används också som ett laboratoriereagens, i permanentvågsföreningar som livsmedelstillsatser och sprängämnen.
Löslighet Något lösligt i
alkohol men olösligt i aceton och etanol.
Anmärkningar
Starkt oxidationsmedel. Inkompatibel med brännbara material, organiska ämnen, reduktionsmedel, aluminium och finpulveriserade metaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Kemiskt namn eller material Potassium bromide
Smältpunkt 730 °C
Kvantitet 5000 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.559
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.75
Merck Index 14,7618
Löslighetsinformation Lätt löslig i alkohol men olöslig i aceton och etanol.
IUPAC-namn kaliumbromid
Formel vikt 119.01
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.