Läs mer
Kaliumbromid, ACS, 99% min
Beskrivning
Används vid tillverkning av fotografiska papper, gravyr och litografi, i spektroskopi och som ett analytiskt labbreagens. Kaliumbromid appliceras som ett veterinärmedicinskt läkemedel, som ett antiepileptiskt läkemedel för hundar. Det används för bromering av alkener med användning av cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spelar en viktig roll med diacetoxijodbensen för effektiv bromering av alkener och alkyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1435 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium bromide |
| Smältpunkt | 730 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.559 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium bromide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.