Learn More
Kaliumbromid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beschreibung
- Molekylformel: KBr
- Molar massa: 119,01 g/mol
- CAS: 7758-02-3
- EIN ECS nr.: 231-830-3
- Bromater: 0,001 % max
- Jodat (IO3): 0,001 % max
- Jodider (I): 0,001 % max
Spezifikation
Spezifikation
| Kokpunkt | 1380 °C |
| Smältpunkt | 730 °C |
| CAS | 2-3-7758 |
| pH | 5,0 – 8,8 (5 %, vatten) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | BrK |
| MDL-nummer | MFCD00011358 |
| Synonym | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI-nyckel | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [K+].[Br-] |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?