Läs mer
Kaliumbromid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10385950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10385950 500 g 500g
10705151 250 g 250g
10676072 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10385950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4000/53
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2-3-7758
Molekylformel BrK
Molekylvikt (g/mol) 119.00
MDL-nummer MFCD00011358
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
LEDER [K+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1435 °C
Smältpunkt 734 °C
Färg Vitt
pH 5 till 8.8
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck <0,01 mmHg vid 20 °C
IUPAC-namn kalium;bromid
Formel vikt 119 g/mol