Läs mer
Kaliumbromid, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15538074 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15538074 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15538074 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 299701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel BrK
MDL-nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[Br-]
IUPAC-namn kaliumbromid
Molekylvikt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formel vikt 118.99
Procent renhet 99.4%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium bromide 
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide 